Documentos Principais
714127
Sigma-Aldrich
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)propionic acid
≥96% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)propanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
119.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -5.0±0.5°, c = 1 in 5 M HCl
composição
carbon, 39.5-41.1%
nitrogen, 11.2-12.2%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
chave InChI
UHLNJPIGFDWGTP-VKHMYHEASA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)