A56655
4-Amino-3-hydroxybutyric acid
98%
Sinônimo(s):
DL-γ-Amino-β-hydroxybutyric acid
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to yellow
pf
223 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-2-3(6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)
chave InChI
YQGDEPYYFWUPGO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?