A2638
N-Acetyl-DL-serine
Sinônimo(s):
N-acetyl-serine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
técnica(s)
LC/MS: suitable
cor
white
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-3(8)6-4(2-7)5(9)10/h4,7H,2H2,1H3,(H,6,8)(H,9,10)
chave InChI
JJIHLJJYMXLCOY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3