06711
D-(−)-Citramalic acid lithium salt
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
(R)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid lithium salt, D-(−)-2-Methylmalic acid lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥95.0% (GC)
4-9% (Lithium, ICP)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@](O)(CC(O)=O)C(O)=O
C[C@@](O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O5/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t5-/m1/s1
chave InChI
XFTRTWQBIOMVPK-RXMQYKEDSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)