Documentos Principais
366560
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobenzene-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
Tetradeutero-p-dibromobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D4Br2
Número CAS:
Peso molecular:
239.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
protein expression: suitable
p.e.
219 °C
pf
88-90 °C (lit.)
densidade
1.872 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
SWJPEBQEEAHIGZ-RHQRLBAQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4