Documentos Principais
617105
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobenzene-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D4Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
151.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
p.e.
172-173 °C (lit.)
pf
-25--22 °C (lit.)
densidade
1.323 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
ZPQOPVIELGIULI-RHQRLBAQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)