194395
1,3-Dibromobenzene
97%
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-bromobenzene, m-Dibromobenzene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
8.16 (vs air)
pressão de vapor
5 mmHg ( 66 °C)
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.608 (lit.)
pb
218-219 °C (lit.)
pf
−7 °C (lit.)
densidade
1.952 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
chave InChI
JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter