D39029
1,4-Dibromobenzene
98%
Sinônimo(s):
1,4-Dibromobenzene, 1-Bromo-4-bromobenzene, p-Bromophenyl bromide, p-Dibromobenzene, p-Phenylene dibromide, para-Dibromobenzene
Ensaio
98%
Formulário
crystals
p.e.
219 °C (lit.)
pf
83-87 °C (lit.)
densidade
1.841 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
chave InChI
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?