480053
4-tert-Butylphenylboronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
(p-tert-Butylphenyl)boronic acid, 4-t-Butylbenzeneboronic acid, 4-t-Butylphenylboronic acid, 4-tert-Butylbenzeneboronic acid, p-tert-Butylbenzeneboronic acid, [4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0%
pf
191-196 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO2/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
chave InChI
MNJYZNVROSZZQC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?