679437
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Sinônimo(s):
α-Bromo-p-tolueneboronic acid, p-Boronobenzyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2(C6H4)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
214.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
solid
pf
173-177 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
chave InChI
PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride
Aplicação
Reactant involved in:
- Design of boronic acid-based autotaxin inhibitors
- Synthesis of boronated phosphonium salts
- Studies of incorporation of boronic acid groups to enhance gene transfection capability
- Investigations of the effect of boronic acid-positioning in optical glucose-sensing ensemble
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chongyi Liu et al.
Advanced healthcare materials, 5(5), 584-592 (2016-01-21)
Cationic dendrimers are widely used as nonviral gene vectors, however, current gene materials based on dendrimers are either little effective or too toxic on the transfected cells. Here, a facile strategy is presented to prepare high efficient dendrimers with low