Key Documents
D104205
Sigma-Aldrich
Dihexyl ketone
97%
Sinônimo(s):
7-Tridecanone
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CO(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
198.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pb
264 °C (lit.)
pf
30-32.5 °C (lit.)
densidade
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)CCCCCC
InChI
1S/C13H26O/c1-3-5-7-9-11-13(14)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
ULIAPOFMBCCSPE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ming Wang et al.
Chemistry, an Asian journal (2018-05-10)
The large polydispersity index of functional pendant polymers has hindered their application in semiconductors. Herein, a novel pendant polymer with perylenediimide (PDI) in the side chains was successfully synthesized through ring-opening metathesis polymerization (ROMP) with a very low polydispersity index.