Documentos Principais
W338818
Sigma-Aldrich
2-Tridecanone
≥96%, FG
Sinônimo(s):
Methyl undecyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
198.34
Número FEMA:
3388
Beilstein:
1757402
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11194
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.103
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
pf
24-27 °C (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
coconut; dairy; fatty; waxy; earthy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Tridecanone occurs naturally in the glandular trichomes of Lycopersicon hirsutum f. glabratum, a wild tomato species. This allelochemical is responsible for its insecticidal resistance against Lepidopterous larvae and Heliothis zea.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
2?tridecanone, tomatoes and Heliothis zea: potential incompatibility of plant antibiosis with insecticidal control.
Kennedy GG, et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 35(3), 305-311 (1984)
Toxicity studies of analogs of 2-tridecanone, a naturally occurring toxicant from a wild tomato.
Dimock MB, et al.
Journal of Chemical Ecology, 8(5), 837-842 (1982)
2-Tridecanone: a naturally occurring insecticide from the wild tomato Lycopersicon hirsutum f. glabratum
Williams WG, et al.
Science, 207(4433), 888-889 (1980)
E A Chatzivasileiadis et al.
Experimental & applied acarology, 25(9), 717-730 (2002-09-11)
Earlier studies of resistance to the tomato toxin 2-tridecanone revealed similar levels of resistance among tomato and cucumber strains of Tetranychus urticae, whereas we anticipated the tomato strains to have a higher resistance. Between-strain differences, however, may be concealed by
E A Chatzivasileiadis et al.
Experimental & applied acarology, 23(12), 1011-1021 (2000-03-29)
In this study we assessed the dynamic changes of 2-tridecanone in a herbivorous mite (Tetranychus urticae) on tomato (Lycopersicon esculentum, cv. 'Moneymaker'), a plant with methyl ketones in the tetracellular tips of the glandular trichomes (Type VI). We showed that