Documentos Principais
W320900
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
FG
Sinônimo(s):
bread thiophene, NSC 87542
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6OS
Número CAS:
Peso molecular:
126.18
Número FEMA:
3209
Beilstein:
106896
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2203
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
15.004
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
índice de refração
n20/D 1.583 (lit.)
p.e.
114 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
almond; bread; cherry; sweet
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
chave InChI
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)