Documentos Principais
8.43654
Sigma-Aldrich
Phenyl acetic aldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
Phenyl acetic aldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
204-574-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.35 hPa ( 19 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
1550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
-10 °C
temperatura de transição
flash point 68 °C (External MSDS)
solubilidade
slightly soluble 2.21 g/L
densidade
1.026-1.030 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
chave InChI
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.026 - 1.030
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - (External MSDS)