Documentos Principais
588113
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde-2,2-d2
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
2,2-Dideuteropropanal
About This Item
Fórmula linear:
CH3CD2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
60.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
pb
46-50 °C (lit.)
pf
-81 °C (lit.)
densidade
0.832 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2
chave InChI
NBBJYMSMWIIQGU-CBTSVUPCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)