Documentos Principais
603813
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
1-Propanal-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH213CHO
Número CAS:
Peso molecular:
59.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
p.e.
46-50 °C (lit.)
pf
-81 °C (lit.)
densidade
0.819 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i3+1
chave InChI
NBBJYMSMWIIQGU-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)