Documentos Principais
655139
Sigma-Aldrich
Isovaleraldehyde-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
3-Methylbutanal-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH213CHO
Número CAS:
Peso molecular:
87.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
p.e.
90 °C (lit.)
densidade
0.803 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[13CH]=O
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3/i4+1
chave InChI
YGHRJJRRZDOVPD-AZXPZELESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)