Documentos Principais
640689
Sigma-Aldrich
1-Propanol-13C3
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Propyl alcohol-13C3
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CH213CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
63.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
p.e.
97 °C (lit.)
pf
-127 °C (lit.)
densidade
0.843 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-VMIGTVKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)