Key Documents
486744
Sigma-Aldrich
2-Propanol-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Isopropyl-2-13C alcohol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)213CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
61.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pb
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
densidade volumétrica
0.798 g/mL
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[13CH](C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3+1
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-LBPDFUHNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)