Documentos Principais
702250
Sigma-Aldrich
3-Methyl-13C-glutaconic acid-2,4-13C2
cis/trans mixture, 99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
3-Methyl-13C-2-pentenedioic acid-2,4-13C2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C313C3H8O4
Peso molecular:
147.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
powder
peso molecular
147.08 by atom % calculation
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]\C([13CH2]C(O)=O)=[13CH]/C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
WKRBKYFIJPGYQC-UDKQHVDBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)