COLO 205 Cell Line human
87061208, human colon. Round, refractile cells in suspension. Some cuboidal morphology in monolayer.
Sinônimo(s):
COLO205 Cells
About This Item
Produtos recomendados
product name
COLO 205 Cell Line human, 87061208
fonte biológica
human colon
descrição
Human Caucasian colon adenocarcinoma
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Hypertriploid modal no 71-78
morfologia
Round and refractile cells in suspension. Some cuboidal cells in the monolayer
produtos
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Meio de cultura
Rotina de subcultura