NCTC 4093
90102530, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
NCTC 4093, 90102530
fonte biológica
mouse embryo
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. 71-73; hypotetraploid
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse C57B1/KaLw embryo
Descrição de linhagem celular
Derived by cloning from a parent line produced from normal mouse embryo tissue (C57B1/KaLw). The cells have spontaneously transformed in vitro. The cells are negative for polyoma virus infection but are susceptible to the virus.
Aplicação
Transformation and virus studies: Polyoma virus
Meio de cultura
NCTC 135 100% + 2mM Glutamine.
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using mechanical methods to dislodge the cells (e.g. scraping); 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)