1.37156
Piridoxina
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Adermina, HCl PN, Piridoxol, Vitamina B6
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
pf
214-215 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical nutrition
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
chave InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Embalagem
1.37156.1000 / 1kg / PE bottle
1.37156.9012 / 12kg / PE bucket
Informações legais
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1