1.03893
Ácido benzenossulfônico
EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Benzene sulphonic acid, Benzenesulphonic acid, Besylic acid, Phenylsulfonic acid, Phenylsulphonic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
crystalline
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
Impurezas
endotoxins, low
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
chave InChI
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Embalagem
1038931000 / 1kg / Glass bottle
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1