Key Documents
448737
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonic acid monohydrate
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SO3H · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
176.19
Beilstein:
4552655
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
42-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S.H2O/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);1H2
chave InChI
MVIOINXPSFUJEN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Benzenesulfonic acid monohydrate (PhSO3H. H2O) can be used as:
  • A catalyst to synthesize α,β-unsaturated amides via Pd-catalyzed selective aminocarbonylation of styrenes with nitroarenes.
  • A reactant to prepare amino acid benzyl ester salts for the study of gelation in nonpolar solvents.
  • A catalyst for the conversion of oxydipropionitrile (nitrile) to di-n-propyl-oxydipropionate (ester).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges