1.05040
Iodeto de potássio
EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
linha de produto
EMPROVE® API
Formulário
solid
potência
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
1325 °C/1013 hPa
pf
681 °C (lit.)
densidade volumétrica
1500 kg/m3
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3