Key Documents
1.05051
Supelco
Iodato de potássio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Iodato de potássio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
IKO3
Número CAS:
Peso molecular:
214.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-831-9
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.7-100.4% (iodometric)
forma
solid
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
perda
≤0.05% loss on drying, 130 °C
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
560 °C (decomposes)
solubilidade
92 g/L
densidade
3.98 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
2000 kg/m3
traços de ânion
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.01%
iodide (I-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
As: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0004%
heavy metals: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Avaliação da composição química e do valor nutricional de alface biofortificada com iodo: Esta pesquisa examina o impacto do iodeto de potássio como fonte de iodo para alface cultivada hidroponicamente, aumentando seu valor nutricional, o que é significativo para a ingestão de iodo dietético (Dyląg A et al., 2023).
  • Os adjuvantes selecionados aumentam a eficácia da biofortificação foliar de iodo em trigo panificável: O iodeto de potássio utilizado em sprays foliares melhora significativamente o teor de iodo no trigo, demonstrando seu potencial para melhorar a qualidade nutricional de alimentos básicos (Magor E et al., 2023).
  • Qualidade das plantas de centeio afetadas pela biofortificação agronômica com iodo: Investiga como o iodeto de potássio afeta o crescimento e o teor de iodo de plantas de centeio, fornecendo percepções sobre as práticas de biofortificação com iodo na agricultura (Krzepiłko A et al., 2022).
  • Potencial antioxidante e pró-oxidante da alface biofortificada com iodo: Estuda as propriedades antioxidantes da alface tratada com iodeto de potássio, contribuindo com dados valiosos para a ciência alimentar, particularmente no aumento dos benefícios para a saúde dos vegetais (Sularz O et al., 2021).
  • Efetividade do enriquecimento de alface com iodo usando ácidos salicílico e di-iodo-salicílico e a composição química de plantas: Destaca o uso do iodeto de potássio na modificação do perfil nutricional da alface, visando aumentar os níveis de iodo através de práticas agrícolas (Smoleń S et al., 2022).
Nota de análise
Teor (iodométrico): 99,7%-100,4%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
valor de pH (5%; água): 5,0-8,0
Cloreto, clorato, brometo, bromato (como Cl): ≤ 0,01%
Iodeto (I): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,002%
Metais pesados (ACS): ≤ 5 ppm
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
As (arsênico): ≤ 0,0003%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Na (sódio): ≤ 0,005%
Pb (chumbo): ≤ 0,0004%
Perda na secagem (130 °C): ≤ 0,05%
Corresponde às normas da ACS, ISO, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Starch, soluble ACS reagent
Sigma-Aldrich
S9765
Starch, soluble
Iodeto de potássio for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.05043
Iodeto de potássio
Iodeto de potássio EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.05040
Iodeto de potássio
Potassium nitrite cryst. for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.05067
Potassium nitrite
Iodo sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04761
Iodo