Documentos Principais
1.05067
Supelco
Potassium nitrite
cryst. for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Potassium nitrite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
KNO2
Número CAS:
Peso molecular:
85.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-832-4
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥97.0% (cerimetric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
7-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
407 °C
solubilidade
2810 g/L
densidade
1.92 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
980 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.003%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].N(=O)[O-]
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
chave InChI
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Suitability evaluation of new endogenous biomarkers for the identification of nitrite-based urine adulteration in mass spectrometry methods.: This paper assesses novel biomarkers for spotting urine tampering using potassium nitrite, critical for maintaining integrity in analytical testing scenarios (Steuer et al., 2019).
  • 2-Nitro-6-monoacetylmorphine: potential marker for monitoring the presence of 6-monoacetylmorphine in urine adulterated with potassium nitrite.: Introduces a potential marker for detecting adulteration in urine tests, essential for chemists focused on drug testing accuracy (Luong et al., 2012).
Nota de análise
Assay (cerimetric): ≥ 97.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 10.0
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2