Key Documents
1.05050
SAFC
Potassium iodate
extra pure FCC
Sinônimo(s):
Potassium iodate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
IKO3
Número CAS:
Peso molecular:
214.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-831-9
conformidade reg.
FCC
Nível de qualidade
forma
crystalline
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
560 °C (decomposes)
solubilidade
92 g/L
densidade
3.98 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
2000 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Potassium iodate extra pure is used as a reagent and as food additive.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash