60386
Potassium iodate
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
Nível de qualidade
Ensaio
>99.5%
qualidade
certified by BAM
técnica(s)
titration: suitable
pf
560 °C (lit.)
densidade
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- High-purity material traceable to NIST SRM
- High-quality standard offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)