Documentos Principais
1.09917
Supelco
Potassium iodate solution
c(KIO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Formulário:
liquid
Nome do produto
Potassium iodate solution, for 1000 ml, c(KIO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
1/60 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
5.4 (20 °C in H2O)
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6