Documentos Principais
1.04761
Supelco
Iodo
sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Iodo
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
I2
Número CAS:
Peso molecular:
253.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141916
Número do índice EC:
231-442-4
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
0.41 hPa ( 25 °C)
linha de produto
EMSURE®
Formulário
solid
potência
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
Viscosidade cinemática
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
p.e.
185 °C/1013 hPa
pf
114 °C
solubilidade
0.3 g/L
densidade
4.93 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
2100 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
chave InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Teor (iodométrico): 99,8%-100,5%
Identidade: passa no teste
Brometo e cloreto (como Cl): ≤ 0,005%
Matéria não volátil (105 °C): ≤ 0,01%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2