1.09828
Fosfato de potássio
low in sodium, EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fosfato dipotássico, Hidrogenofosfato dipotássico, Sec.-fosfato de potássio
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
GMP
Halal
Kosher
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
linha de produto
EMPROVE® API
Formulário
crystalline
Impurezas
low in endotoxins
aplicação(ões)
clinical nutrition
enterals
parenterals
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Embalagem
1.09828.1000 // 1kg // PE bottle
1.09828.9013 // 12kg // PE bag (in PE pail)
1.09828.9027 // 25kg // PE bag (in PE drum)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1