1.06666
Citrato de sódio tribásico
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Citrato trissódico, Ácido cítrico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® API
Formulário
solid
potência
>8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
solubilidade
720 g/L
densidade volumétrica
600 kg/m3
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
chave InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1