1.28204
Acetato de sódio
EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 262
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® API
Formulário
crystalline
temperatura de autoignição
1112 °F
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1