Documentos Principais
1.05631
Supelco
Placas de HPTLC, sílica-gel 60
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Sinônimo(s):
Placas de cromatografia de camada fina de alto desempenho
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
placa C × L
10 cm × 10 cm
tamanho de partícula
5-6 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
25 Placas de vidro 10 × 10 cm
As placas de HPTLC produzem análise rápida e quantitativa de amostras complexas para uso manual ou automatizado. As nossas placas de sílica para HPTLC atuam três vezes mais rápido que placas para TLC convencionais – e são mais sensíveis. A faixa de tamanhos de partícula em HPTLC é de 4-8 µm, o que resulta em uma superfície mais homogênea e um maior poder de separação que as placas de TLC.
Aplicação
Placas de gel de sílica 60 de vidro para HPTLC. Placas de gel de sílica para HPTLC tamanho 10 x 10 cm, 25 folhas.
Ligação
Substitui: 5631-5; 5631
Nota de análise
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): 480-540 m²/g
Volume de poro (N₂-isoterma): 0,74-0,84 ml/g
d 50 (difração a laser, distribuição de tamanho): 5-7 µm
Espessura da camada: 150-200 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ 35 µm
Testes cromatográficos:
teste de cor
Valores de hRf
- bleu vif organol, teste de cor, lipófilo:
17-22
- Ceres preto G, teste de cor, lipófilo: 38-43
- ceres violeta brn, teste de cor, lipófilo: 58-64
número de separação (teste de cor, lipófilo): ≥ 10,0
Valor típico determinado em uma placa condicionada
Eluente: tolueno