Documentos Principais
1.06265
SAFC
Acetato de sódio
extra pure, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 262
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Fórmula linear:
CH3COONa · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
136.08
Beilstein:
3732037
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número E:
E262
Número do índice EC:
204-823-8
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
607 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
58 °C
temperatura de transição
flash point >250 °C (anhydrous substance)
solubilidade
613 g/L
densidade
1.42 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponda às suas necessidades e às exigências regulatórias pode ser um desafio complicado. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O acetato de sódio tri-hidratado é um componente do sistema de tampão acetato comumente usado em etapas de cromatografia a jusante (downstream) de biomoléculas, bem como na formulação líquida final.
Outras notas
Substrato enzimático para acetato quinase (EC 2.7.2.1)
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1