236500
Acetato de sódio
ACS reagent, ≥99%
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
crystals or chunks
temperatura de autoignição
1112 °F
Impurezas
MnO4- reducers, passes test
≤0.005% insolubles
pH
7.5-9.2 (25 °C, 5%)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- As a reducing agent in the synthesis of graphene nanosheets via chemical reduction of GO (graphene oxide) under moderate condition.
- In the preparation of silicone/sodium acetate trihydrate hybrid.
- As a catalyst in the solvent free acetylation of phenols, alcohols and thiols with acetic anhydride.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?