Documentos Principais
S8750
Sigma-Aldrich
Acetato de sódio
anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Fórmula linear:
CH3COONa
Número CAS:
Peso molecular:
82.03
Beilstein:
3595639
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
39021906
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.55
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa 
4.76 (acetic acid)
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O acetato de sódio é uma substância química não tóxicaamplamente utilizada na indústria como aditivo alimentar ou como base para aneutralização de misturas de reações.
Aplicação
O acetato de sódio pode ser usado como reagente:
  • Na reação de Erlenmeyer-Plochl para sintetizar oxazolonas pela condensação de aldeídos aromáticos e ácido hipúrico.
  • Na ciclização em cascata catalisada por ródio entre ácidos benzóicos e isocianatos para sintetizar ftalimidas N-substituídas.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
R R Deshmukh et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (17)(17), 1544-1545 (2002-09-21)
Heck reaction proceeds at ambient temperature (30 degrees C) with considerably enhanced reaction rate (1.5-3 h) through the formation of Pd-biscarbene complexes and stabilized clusters of zero-valent Pd nanoparticles in ionic liquids under ultrasonic irradiation.
Heck reaction in ionic liquids catalyzed by a Pd-benzothiazole carbene complex.
Calo V, et al.
Tetrahedron Letters, 41(46), 8973-8976 (2000)
A J Degnan et al.
Applied and environmental microbiology, 60(9), 3198-3203 (1994-09-01)
Fresh blue crab (Callinectes sapidus) meat was obtained from retail markets in Florida and sampled for viable Listeria monocytogenes. The pathogen was found in crabmeat in three of four different lots tested by enrichment and at levels of 75 CFU/g
R E Kingston et al.
Current protocols in molecular biology, Chapter 4, Unit4-Unit4 (2008-02-12)
Three different methods for RNA preparation using guanidine are presented in this unit--a single-step isolation method employing liquid-phase separation to selectively extract total RNA from tissues and cultured cells and two methods that rely on a CsCl step gradient to
Listeria monocytogenes inhibition in refrigerated vacuum packaged turkey bologna by chemical additives.
Wederquist HJ, et al.
Journal of Food Science, 59(3), 498-500 (1994)