S1429
Acetato de sódio
meets USP testing specifications, anhydrous
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensaio
99-101% dry basis
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
soluble 246 g/L at 20 °C (completely)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?