25022
Acetato de sódio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E262, 99.0-101.0% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
99.0-101.0% (calc. to the dried substance)
Formulário
powder or crystals
temperatura de autoignição
1112 °F
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E262
Impurezas
organic volatile impurities, complies (GC)
reducing matter, complies
residual solvents, in accordance
≤0.00002% Al
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.002% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.1% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
perda
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH
7.5-9.0 (20 °C, 5%)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?