12849
Sulfato de cobre(II)
puriss., suitable for, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP,FCC
Sinônimo(s):
Sulfato cúprico, Ácido sulfúrico, sal de cobre(II) (1:1) pentaidratado
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
7.3 mmHg ( 25 °C)
grau
puriss.
Ensaio
98.5-100.5% (USP)
Formulário
crystals
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP,FCC
perda
35.0-36.5% loss on drying, 250 °C
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
pf
110 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: 4 ppm
adequação
passes test for appearance of solution
suitable for
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
chave InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- As catalyst for the acetylation of alcohols and phenols under solvent-free conditions.
- To compose the electrolyte for the electrodeposition of Cu-Zn-Sn precursors, required for the preparation of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films.
- As catalyst for the dehydration of alcohols.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?