31277
Cobalt(II) chloride hexahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 98-102%
Sinônimo(s):
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
98-102%
Formulário
solid
Impurezas
≤0.01% water-insoluble matter
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤500 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤25 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- To convert various aldoximes into corresponding nitriles in the presence of an inorganic base.
- To prepare organic-inorganic polyvinylidene fluoride nanofiber composites (PVDF/CoCl2) for the production of pure hydrogen production from NaBH4.
It can also be used as a cobalt precursor to synthesize nickel-cobalt-based binary metal phosphide (NiCoP) hollow spheres, which are used for electrocatalysis and energy storage (supercapacitor) applications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?