Documentos Principais
1.02533
Supelco
Cobalt(II) chloride hexahydrate
extra pure
Sinônimo(s):
Cobalt dichloride, Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Fórmula linear:
CoCl2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
237.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
Nível de qualidade
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
56 °C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3