449776
Cobalt(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cobalt dichloride, Cobalt muriate, Cobaltous chloride, Dichlorocobalt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.9% trace metals basis
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
724 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods