31454
Sulfito de sódio
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., anhydrous, 98-100.0% (iodometric)
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
grau
puriss. p.a.
Ensaio
98-100.0% (iodometric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.02% thiosulfate (S2O3)
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Se: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
chave InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)