grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 5210
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder or crystals
Impurezas
Free acid, passes test
≤0.005% insolubles
≤0.03 meq/g Titr. free base
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
solubilidade
water: soluble 126 g/L at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
chave InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- As a reducing agent in the hydroxylation of arylboronic acids and arylboronic esters into corresponding phenols.
- In the transformation of α-amino alcohol methanesulfonate hydrochlorides to sodium α-amino alkanesulfonates.
- As a SO2 precursor in the multigram synthesis of DABCO·(SO2)2 abbreviated as DABSO.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?