Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
243973
Sigma-Aldrich
Bissulfito de sódio
ACS reagent
Sinônimo(s):
Hidrogenossulfito de sódio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
NaHSO3
Número CAS:
Peso molecular:
104.06
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau:
ACS reagent
Formulário:
powder or crystals
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
concentração
≥58.5% SO2
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
4.3 (10 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
chave InChI
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
As soluções aquosas de bissulfito de sódio são de natureza ácida. A degradação do bissulfito de sódio com ácido forma o gás dióxido de enxofre.
O bissulfito de sódio é um produto químico industrial amplamente utilizado como agente redutor, catalisador e conservante em produtos farmacêuticos e alimentos devido aos seus efeitos antioxidantes e antibacterianos.
Aplicação
O bissulfito de sódio (NaHSO3) foi usado como reagente para compor o tampão de imunoprecipitação (IP) para modificar quimicamente o DNA e sintetizar arsenolipídios (AsL).
Também pode ser usado como reagente durante a síntese de 5,6-di-hidrouracil-6-sulfonato.
O bissulfito de sódio pode ser usado como:
  • Um reagente para sintetizar adutos de aldeído-bissulfito a partir de aldeídos aromáticos e alifáticos.
  • Um catalisador na eterificação sem solvente de álcoois aromáticos/alifáticos para sintetizar éteres simétricos e não simétricos por meio de desidratação intermolecular.
  • Um aditivo no homocoupling catalisado por cobre de carboxilatos de cetoxima para sintetizar pirróis simétricos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ledgard J.
The Preparatory Manual of Explosives., 87-87 (2007)
Hamid Mostafavi Abdolmaleky et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 448, 187-212 (2008-03-29)
Although there is evidence to link schizophrenia (SCZ) and bipolar disorder (BD) to genetic and environmental factors, specific individual or groups of genes/factors causative of the disease have been elusive to the research community. An understanding of the molecular aberrations
Synthesis of two new arsenolipids and their identification in fish.
Arroyo-Abad U, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 118(3), 445-452 (2015)
Reaction of sodium bisulfite with uracil, cytosine, and their derivatives.
H Hayatsu et al.
Biochemistry, 9(14), 2858-2865 (1970-07-07)
Wei Zhou et al.
Journal of Korean medical science, 24(1), 97-103 (2009-03-10)
Epithelial membrane protein 3 (EMP3) is a trans-membrane signaling molecule with important roles in the regulation of apoptosis, differentiation and invasion of cancer cells, but the detailed is largely still unknown. We analyzed the mRNA levels and methylation statuses of