Documentos Principais
92939
Supelco
4-Methylaminoantipyrine hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one monohydrochloride, N-Methylaminophenazone, Noramidopyrine hydrochloride, Noraminopyrine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15N3O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
253.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (AT)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C12H15N3O.ClH/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,13H,1-3H3;1H
chave InChI
NNONRTWOIVTAHL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Impureza A de metamizol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0600905
Impureza A de metamizol
Antipyrine analytical standard
Supelco
A5882
Antipyrine
vibrant-m
Y0001481
Metamizole impurity E