Documentos Principais
M0600905
Impureza A de metamizol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Formilaminoantipirina, N-(1,5-Dimetil-3-oxo-2-fenil-2,3-di-hidro-1H-pirazol-4-il)formamida
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
231.25
Beilstein:
217665
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metamizole
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1N(C(=O)C(NC=O)=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-9-11(13-8-16)12(17)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,13,16)
chave InChI
WSJBSKRPKADYRQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora. Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Impureza A de metamizol Padrão de referência da EP, destinado ao uso em testes laboratoriais apenas conforme especificamente prescrito na Farmacopeia Europeia.
Embalagem
O produto é entregue como fornecido pela farmacopeia publicadora. Para a quantidade unitária atual, acesse o catálogo de substâncias de referência da EDQM.
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
I Carretero et al.
The Analyst, 120(6), 1729-1732 (1995-06-01)
A rapid solid-phase extraction (SPE) procedure was developed for the quantitative isolation of three important antipyrine (dipyrone) metabolites from human plasma: 4-formylaminoantipyrine (FAA), 4-aminoantipyrine (AA) and 4-methylaminoantipyrine (MAA). Separation and quantitation were performed using micellar liquid chromatography (MLC) with a
High-performance liquid chromatographic analysis of dipyrone metabolites to study their formation in human liver microsomes.
G Geisslinger et al.
Pharmaceutical research, 13(8), 1272-1275 (1996-08-01)
Simple high-performance liquid chromatographic method for simultaneous determination of aminopyrine and its metabolites.
M J D'Souza et al.
Journal of chromatography, 421(1), 198-205 (1987-10-09)
K Inoue et al.
Journal of chromatography, 274, 201-208 (1983-05-13)
Aminopyrine and its metabolites, including 3-hydroxymethyl-2-methyl-4-dimethylamino-1-phenyl-3-pyrazoline-5-one which is a hydroxylated metabolite of aminopyrine, were separated on a reversed-phase (C8) Radial-Pak column using a mobile phase of methanol-triethylamine-water (30:1:69) adjusted to pH 5.40 with acetic acid. Detection of the peak was
S Imaoka et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 265(1), 159-170 (1988-08-15)
Four aminopyrine metabolites generated by hepatic microsomes were simultaneously assayed by high-performance liquid chromatography. The metabolites were 4-monomethylaminoantipyrine (MAA), 4-aminoantipyrine (AA), 3-hydroxymethyl-2-methyl-4-dimethylamino-1-phenyl-3-pyrazoline-5-one (AM-OH), and one unidentified metabolite. MAA was the major metabolite generated by the microsomes; its formation was induced